Ácido oleico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(9Z)-9-Octadecenoic acid
31997.06
31997.14
31997.22
31997.06EA
80.8
EUR
31997.06
31997.14
31997.22
Ácido oleico ≥99%
Ácido oleico
Purity: 99%
CAS No.: 112-80-1
Molecular Formula: C18H34O2
Formula Weight: 282.47
Physical Form: Liquid
Density: 0.887
Refractive Index: 1.4610
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 13-14°
Boiling Point: 286°/100mm
Beilstein Reference: 1726542
Merck Reference: 14,6828
MDL No.: MFCD00064242
Formula:
C₁₈H₃₄O₂ Pto. Ebullición: 286 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: 13…14 °C Densidad: 0,887 Pto. de inflamación: 180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064242 Núm. CAS: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Índice Merck: 14,6828 |