Ácido oleico
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: (9Z)-9-Octadecenoic acid
90260-500 90260-1 90260-5 90260-10
CAYM90260-500EA 30.8 EUR
CAYM90260-500 CAYM90260-1 CAYM90260-5 CAYM90260-10
Ácido oleico
Ácido oleico
Formula: C₁₈H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 286 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 16,7 °C
Densidad: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00064242
Núm. CAS: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Índice Merck: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM