Ácido oleico, GPR RECTAPUR®, purificado
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: (9Z)-9-Octadecenoic acid
20447.293EA 104 EUR
20447.293 20447.362 20447.460
Ácido oleico, GPR RECTAPUR®, purificado
Ácido oleico
Formula: C₁₈H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 286 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 16,7 °C
Densidad: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00064242
Núm. CAS: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Índice Merck: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Acid value 198 - 240
Iodine value 92 - 100
Linoleic acid (C18:2) Max. 18 %
Oleic acid (C18:1) Min. 72 %
Palmitic acid Max. 8 %
Palmitoleic acid Max. 1 %
Stearic acid Max. 4 %