Ácido maleico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
125230010 125231000 125230051 125230250
ACRO125230010EA 80.5 EUR
ACRO125230010 ACRO125231000 ACRO125230051 ACRO125230250
Ácido maleico 99%
Ácido maleico
Formula: C₄H₄O₄
Pto. Ebullición: 256 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 134…138 °C
Densidad: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063177
Núm. CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 138 °C
Water ≤2 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm