Ácido maleico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14596.0B A14596.0I A14596.30
A14596.0BEA 74.3 EUR
A14596.0B A14596.0I A14596.30
Ácido maleico ≥98%
Ácido maleico
Purity: 98+% CAS No.: 110-16-7 Molecular Formula: C4H4O4 Formula Weight: 116.07 Flash Point: 127°(260°F) Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 605762 Merck Reference: 14,5703 MDL No.: MFCD00063177
Formula: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Pto. Ebullición: 256
Pto. de fusión: 132…136 °C
Densidad: 1.59
Pto. de inflamación: 127 °C (260 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063177
Núm. CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM