Ácido citraconico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
110430250 110431000 110430050
ACRO110430250EA 64.5 EUR
ACRO110430250 ACRO110431000 ACRO110430050
Ácido citraconico 99+%
Ácido citraconico
Formula: C₅H₆O₄
Pto. Ebullición: 336 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078086
Núm. CAS: 498-23-7
EINECS: 207-858-7
Índice Merck: 13,02345
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
UV Lambda max 630 to 635 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.86 to 1.11
Visual transition interval from pH 0.2 (yellow) to pH 1.8 (blue)
BSC Certification Passes