Ácido citraconico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L04178.09
L04178.18
L04178.09EA
36
EUR
L04178.09
L04178.18
Ácido citraconico ≥98%
Ácido citraconico
Purity: 98+%
CAS No.: 498-23-7
Molecular Formula: C5H6O4
Formula Weight: 130.10
Melting Point: 88-91°
Beilstein Reference: 1722679
Merck Reference: 14,2321
MDL No.: MFCD00078086
Formula:
C₅H₆O₄ Pto. Ebullición: 336 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 88…91 °C Densidad: 1,620 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078086 Núm. CAS: 498-23-7 EINECS: 207-858-7 Índice Merck: 14,2321 |