Ácido fumárico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119750010 119750025 119751000 119750100
ACRO119750010EA 46.7 EUR
ACRO119750010 ACRO119750025 ACRO119751000 ACRO119750100
Ácido fumárico 99+%
Ácido fumárico
Formula: C₄H₄O₄
Pto. Ebullición: 356 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 295…300 °C (subl.)
Densidad: 1,62 g/cm³
Pto. de inflamación: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002700
Núm. CAS: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Índice Merck: 13,04308
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 295 to 300 °C
Water ≤0.25 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)