Ácido fumárico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
A10976.0C
A10976.0E
A10976.36
A10976.0CEA
214
EUR
A10976.0C
A10976.0E
A10976.36
Ácido fumárico ≥99%
Ácido fumárico
Purity: 99%
CAS No.: 110-17-8
Molecular Formula: HO2CCH=CHCO2H
Formula Weight: 116.07
Flash Point: 273°(523°F)
Odour: Odourless
pH: 2.1
Melting Point: ca 299° subl.
Beilstein Reference: 605763
Merck Reference: 14,4287
MDL No.: MFCD00002700
Formula:
C₄H₄O₄ Pto. Ebullición: 356 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 299 °C (subl.) Densidad: 1,625 Pto. de inflamación: 273 °C (523 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002700 Núm. CAS: 110-17-8 EINECS: 203-743-0 Índice Merck: 14,4287 |