Ácido fumárico NF, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Atención
|
8.17073.1000
8.17073.9050
8.17073.1000EA
145
EUR
8.17073.1000
8.17073.9050
Ácido fumárico NF, SAFC®
Ácido fumárico
Formula:
C₄H₄O₄ Pto. Ebullición: 356 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 287 °C Densidad: 1,625 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 273 °C |
Número MDL:
MFCD00002700 Núm. CAS: 110-17-8 EINECS: 203-743-0 Índice Merck: 13,04308 |