Trialilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12081.0B
A12081.18
A12081.30
A12081.0BEA
334
EUR
A12081.0B
A12081.18
A12081.30
Trialilamina 97%
Trialilamina
Purity: 98%
CAS No.: 102-70-5
Molecular Formula: (H2C=CHCH2)3N
Formula Weight: 137.23
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.451
Odour: Amine-like
Melting Point: -70°
Boiling Point: 150-151°
UN No.: 2610
MDL No.: MFCD00026093
Formula:
C₉H₁₅N Pto. Ebullición: 150…151 °C Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 0,79 Pto. de inflamación: 31 °C (87 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026093 Núm. CAS: 102-70-5 EINECS: 203-048-2 UN: 2610 ADR: 3,III |