1,1'-[Oxibis(etilenoxi)]dietileno ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con hidróxido de potasio 0,1%
Stabilized 0.1% potassium hydroxide
Purity: 98%
CAS No.: 764-99-8
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4470
Melting Point: -21°
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 1752316
MDL No.: MFCD00054610
Formula:
H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂ Pto. Ebullición: 198…199 °C Pto. de fusión: –21 °C Densidad: 0,968 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054610 Núm. CAS: 764-99-8 EINECS: 212-133-3 |