Anhídrido maleico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,5-Furanedione
A12178.0B
A12178.0I
A12178.30
A12178.0BEA
34.4
EUR
A12178.0B
A12178.0I
A12178.30
Anhídrido maleico ≥98%
Anhídrido maleico
Purity: 98+%
CAS No.: 108-31-6
Molecular Formula: C4H2O3
Formula Weight: 98.06
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 202°
Beilstein Reference: 106909
Merck Reference: 14,5704
UN No.: 2215
MDL No.: MFCD00005518
Formula:
C₄H₂O₃ MW: 98,06 g/mol Pto. Ebullición: 202 °C Pto. de fusión: 52…56 °C Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005518 Núm. CAS: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 UN: 2215 ADR: 8,III Índice Merck: 14,5704 |