Anhídrido citraconico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Methylfuran-2,5-dione
154791000 154792500 154790010 154790250
ACRO154791000EA 59.5 EUR
ACRO154791000 ACRO154792500 ACRO154790010 ACRO154790250
Anhídrido citraconico 98%
Anhídrido citraconico
Formula: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Pto. Ebullición: 213 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 6…7 °C
Densidad: 1,245 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005522
Núm. CAS: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure