Anhídrido citraconico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L05238.14
L05238.22
L05238.36
L05238.14EA
30.7
EUR
L05238.14
L05238.22
L05238.36
Anhídrido citraconico ≥98%
Anhídrido citraconico
Purity: 98%
CAS No.: 616-02-4
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4710
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 1835
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005522
Formula:
C₅H₄O₃ Pto. Ebullición: 213…214 °C Pto. de fusión: 7…8 °C Densidad: 1,243 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005522 Núm. CAS: 616-02-4 EINECS: 210-459-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |