10-Undecen-1-ol 98+% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-Undecen-11-ol
388990250 388991000
ACRO388990250EA 41.3 EUR
ACRO388990250 ACRO388991000
10-Undecen-1-ol 98+% estabilizado
10-Undecen-1-ol
Formula: C₁₁H₂₂O
MW: 170,3 g/mol
Pto. Ebullición: 245…248 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 0,846 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004750
Núm. CAS: 112-43-6
EINECS: 203-971-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer Abt 0.1% alpha-tocopherol (synthetic)