10-Undecen-1-ol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Undecen-11-ol
A14002.14
A14002.22
A14002.36
A14002.14EA
36.4
EUR
A14002.14
A14002.22
A14002.36
10-Undecen-1-ol ≥99%
10-Undecen-1-ol
Purity: 99%
CAS No.: 112-43-6
Molecular Formula: C11H22O
Formula Weight: 170.30
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -3°
Boiling Point: 132-133°/15mm
Beilstein Reference: 1753225
MDL No.: MFCD00004750
Formula:
C₁₁H₂₂O MW: 170,3 g/mol Pto. Ebullición: 132…133 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: –3 °C Densidad: 0,848 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004750 Núm. CAS: 112-43-6 EINECS: 203-971-0 |