Alcohol alílico 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
102860010 102862500 102860025
ACRO102860010EA 85.9 EUR
ACRO102860010 ACRO102862500 ACRO102860025
Alcohol alílico 99%, extra puro
Alcohol alílico
Formula: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Pto. Ebullición: 96…98 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –129 °C
Densidad: 0,85 g/cm³
Pto. de inflamación: 21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002920
Núm. CAS: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1,
Índice Merck: 13,00283
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4115 to 1.4145 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %