Alcohol alílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
A15026.AP A15026.AE A15026.AU
A15026.APEA 68 EUR
A15026.AP A15026.AE A15026.AU
Alcohol alílico ≥98%
Alcohol alílico
Purity: 98+% CAS No.: 107-18-6 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Pungent Melting Point: -129° Boiling Point: 95-97° Beilstein Reference: 605307 Merck Reference: 14,286 UN No.: 1098 MDL No.: MFCD00002920
Formula: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Pto. Ebullición: 95…97 °C
Pto. de fusión: –129 °C
Densidad: 0,852
Pto. de inflamación: 22 °C (71 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002920
Núm. CAS: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 14,286