Alcohol alílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00974.0100 8.00974.1000
8.00974.0100EA 56.5 EUR
8.00974.0100 8.00974.1000
Alcohol alílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Alcohol alílico
Formula: C₃H₆O
Pto. Ebullición: 97 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –129 °C
Densidad: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 21 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002920
Núm. CAS: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1 (3),I
Índice Merck: 13,00283