3-Buten-1-ol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1-Buten-4-ol
295750250 295751000 295755000
ACRO295750250EA 142 EUR
ACRO295750250 ACRO295751000 ACRO295755000
3-Buten-1-ol 98+%
3-Buten-1-ol
Formula: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Número MDL: MFCD00002959
Núm. CAS: 627-27-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %