3-Buten-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-Buten-4-ol
L00767.06
L00767.14
L00767.06EA
54.4
EUR
L00767.06
L00767.14
3-Buten-1-ol ≥98%
3-Buten-1-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 627-27-0
Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2OH
Formula Weight: 72.11
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 113-114°
Beilstein Reference: 1633504
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002959
Formula:
C₄H₈O |
Número MDL:
MFCD00002959 Núm. CAS: 627-27-0 |