4-Penten-1-ol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Penten-5-ol
150010100 150010500
ACRO150010100EA 110 EUR
ACRO150010100 ACRO150010500
4-Penten-1-ol 99%
4-Penten-1-ol
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 137 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,834 g/cm³
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002975
Núm. CAS: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4289 to 1.4309 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %