5-Hexen-1-ol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Hexen-6-ol
213040050 213040250 213041000
ACRO213040050EA 95.4 EUR
ACRO213040050 ACRO213040250 ACRO213041000
5-Hexen-1-ol 99%
5-Hexen-1-ol
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 152…155 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -20 °C
Densidad: 0,8725 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002981
Núm. CAS: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %