5-Hexen-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Hexen-6-ol
A15766.06 A15766.14
A15766.06EA 81.4 EUR
A15766.06 A15766.14
5-Hexen-1-ol ≥98%
5-Hexen-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 821-41-0 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4360 Odour: Characteristic Melting Point: -20° Boiling Point: 152-155° Beilstein Reference: 1236458 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00002981
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 152…155 °C
Pto. de fusión: < –20 °C
Densidad: 0,842
Pto. de inflamación: 59 °C (138 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002981
Núm. CAS: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 2924
ADR: 3,III