3,4,5-Trihidroxybenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Etilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
A13733.09
A13733.18
A13733.09EA
46
EUR
A13733.09
A13733.18
3,4,5-Trihidroxybenzoato de etilo ≥98%
3,4,5-Trihidroxybenzoato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 831-61-8
Molecular Formula: C9H10O5
Formula Weight: 198.18
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 2116014
Formula:
C₉H₁₀O₅ MW: 198,18 g/mol Pto. de fusión: 148…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016430 Núm. CAS: 831-61-8 EINECS: 212-608-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...