cis-2-Penten-1-ol ≥97% remainder mainly trans-isomer
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14262.06
A14262.14
A14262.22
A14262.06EA
59.4
EUR
A14262.06
A14262.14
A14262.22
cis-2-Penten-1-ol ≥97% remainder mainly trans-isomer
cis-2-Penten-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 1576-95-0
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 138°
Beilstein Reference: 1719473
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00063208
Formula:
C₅H₁₀O Pto. Ebullición: 138 °C Densidad: 0,853 Pto. de inflamación: 48 °C (118 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063208 Núm. CAS: 1576-95-0 EINECS: 216-415-7 UN: 1987 ADR: 3,III |