cis-3-Hexen-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: cis-Hex-3-en-1-ol
120770100 120770500
ACRO120770100EA 56.3 EUR
ACRO120770100 ACRO120770500
cis-3-Hexen-1-ol 98%
cis-3-Hexen-1-ol
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 156…157 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0,848 g/cm³
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063217
Núm. CAS: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,04719
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.853 g/ml
GC ≥97.5 %