cis-3-Octen-1-ol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
cis-Oct-3-en-1-ol
A19014.09
A19014.18
A19014.09EA
46.8
EUR
A19014.09
A19014.18
cis-3-Octen-1-ol 95%
cis-3-Octen-1-ol
Purity: 95%
CAS No.: 20125-84-2
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 88-89°/15mm
Beilstein Reference: 1720075
MDL No.: MFCD00014062
Formula:
C₈H₁₆O MW: 128,21 g/mol Pto. Ebullición: 88…89 °C (15 mmHg) Densidad: 0,850 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014062 Núm. CAS: 20125-84-2 EINECS: 243-533-6 |