trans-2-Hexen-1-ol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-Hex-2-en-1-ol
158140250 158141000
ACRO158140250EA 48.8 EUR
ACRO158140250 ACRO158141000
trans-2-Hexen-1-ol 96%
trans-2-Hexen-1-ol
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 158 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 65…67 °C
Densidad: 0,844 g/cm³
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002927
Núm. CAS: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (20°C) 0.841 to 0.848
pH 7.5 to 9.0 (1 M in water)
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm