cis-2-Buteno-1,4-diol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
107725000 107720025 107721000
ACRO107725000EA 89.6 EUR
ACRO107725000 ACRO107720025 ACRO107721000
cis-2-Buteno-1,4-diol 97%
cis-2-Buteno-1,4-diol
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 235 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002924
Núm. CAS: 6117-80-2
EINECS: 228-085-1
Índice Merck: 12,02390
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (cis-isomer)
Titration 36.5 to 38.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.006 meq/g