cis-2-Buteno-1,4-diol 96% remainder trans-isomer
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(Z)-2-Buteno-1,4-diol
A19182.0B
A19182.30
A19182.0BEA
119
EUR
A19182.0B
A19182.30
cis-2-Buteno-1,4-diol 96% remainder trans-isomer
cis-2-Buteno-1,4-diol
Purity: 96%
CAS No.: 6117-80-2
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.4780
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 131-132°/12mm
Beilstein Reference: 1679241
MDL No.: MFCD00002924
Formula:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Pto. Ebullición: 131…132 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 6…8 °C Densidad: 1,070 Pto. de inflamación: 127 °C (260 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002924 Núm. CAS: 6117-80-2 EINECS: 228-085-1 Índice Merck: 12,02390 |