1-Dodeceno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14992.22
A14992.36
A14992.22EA
26
EUR
A14992.22
A14992.36
1-Dodeceno 96%
1-Dodeceno
Purity: 96%
CAS No.: 112-41-4
Molecular Formula: C12H24
Formula Weight: 168.32
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4300
Melting Point: -37°
Boiling Point: 212-213°
Beilstein Reference: 1699848
MDL No.: MFCD00008961
Formula:
C₁₂H₂₄ Pto. Ebullición: 212…213 °C Pto. de fusión: –37 °C Densidad: 0,758 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008961 Núm. CAS: 112-41-4 EINECS: 203-968-4 |