1-Bromo-3-metil-2-buteno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
307410100 307410500
ACRO307410100EA 79.7 EUR
ACRO307410100 ACRO307410500
1-Bromo-3-metil-2-buteno 96%
1-Bromo-3-metil-2-buteno
Formula: C₅H₉Br
Pto. Ebullición: 82…83 °C (150 mmHg)
Densidad: 1,27 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000242
Núm. CAS: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 % (ex Br)
Stabilizer silver wool