2-Metil-3-buten-2-ol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Metil-1-buten-3-ol
159670010 159672500
ACRO159670010EA 90.3 EUR
ACRO159670010 ACRO159672500
2-Metil-3-buten-2-ol 97%
2-Metil-3-buten-2-ol
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Pto. Ebullición: 99
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 0.82 g/cm³
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004470
Núm. CAS: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
UN: 1987
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.35 to 9.42 % (N)