3-Metil-3-buten-1-ol 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Metil-1-buten-4-ol

156631000 156635000
ACRO156631000EA 55.8 EUR
ACRO156631000 ACRO156635000
3-Metil-3-buten-1-ol 97%
3-Metil-3-buten-1-ol
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Pto. Ebullición: 132
Pto. de fusión: –82 °C
Densidad: 0.85 g/cm³
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002933
Núm. CAS: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN: 1987
ADR: 3 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4327 to 1.4347 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.0005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR