3-Metil-2-buten-1-ol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Metil-2-buten-4-ol
171920050 171921000 171925000
ACRO171920050EA 30.5 EUR
ACRO171920050 ACRO171921000 ACRO171925000
3-Metil-2-buten-1-ol 99%
3-Metil-2-buten-1-ol
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002916
Núm. CAS: 556-82-1
EINECS: 209-141-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.857 to 0.867
Specific optical rotation -8.5° to -10.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)