2-Metil-1-buteno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27230.06
H27230.14
H27230.06EA
72.6
EUR
H27230.06
H27230.14
2-Metil-1-buteno ≥98%
2-Metil-1-buteno
Purity: 98%
CAS No.: 563-46-2
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -48°(-54°F)
Refractive Index: 1.3740
Melting Point: -137°
Boiling Point: 31-32°
UN No.: 2459
MDL No.: MFCD00009333
Formula:
C₅H₁₀ Pto. Ebullición: 31…32 °C Pto. de fusión: –137 °C Densidad: 0,651 Pto. de inflamación: –48 °C (–54 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009333 Núm. CAS: 563-46-2 EINECS: 209-250-7 UN: 2459 ADR: 3,I |