4-Metil-1-penteno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0392-25ML M0392-500ML
TCIAM0392-25MLEA 28 EUR
TCIAM0392-25ML TCIAM0392-500ML
4-Metil-1-penteno ≥97.0% (por GC)
4-Metil-1-penteno
Formula: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Pto. Ebullición: 53°C
Pto. de fusión: –153,6 °C
Densidad: 0,665 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –32°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008949
Núm. CAS: 691-37-2
EINECS: 211-720-1
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56c9ff86ddcd698864969e4bae6cdf80b0c082a8&vid=33b585ab51c3531a78a8bbc09016b08410d3d94a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 97.0 %
Appearance Colorless clear liquid