Ácido 4-isopropilcinámico predominantly trans ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15156.06
A15156.14
A15156.06EA
96.2
EUR
A15156.06
A15156.14
Ácido 4-isopropilcinámico predominantly trans ≥98%
Ácido 4-isopropilcinámico
Purity: 98+%
CAS No.: 3368-21-6
Molecular Formula: C12H14O2
Formula Weight: 190.24
Melting Point: 157-161°
Beilstein Reference: 2046679
Formula:
C₁₂H₁₄O₂ Pto. de fusión: 157…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016544 Núm. CAS: 3368-21-6 EINECS: 222-138-2 |