Ácido 4-metilcinámico predominantly trans 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(p-Tolyl)acrylic acid
A13337.06
A13337.14
A13337.22
A13337.06EA
32.3
EUR
A13337.06
A13337.14
A13337.22
Ácido 4-metilcinámico predominantly trans 99%
Ácido 4-metilcinámico
Purity: 99%
CAS No.: 1866-39-3
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 196-200°
Beilstein Reference: 1364327
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Pto. Ebullición: 303 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 196…200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002697 Núm. CAS: 1866-39-3 EINECS: 217-479-9 |