Ácido 3-(trifluorometil)cinámico predominantly trans ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
A16983.06
A16983.14
A16983.06EA
46.5
EUR
A16983.06
A16983.14
Ácido 3-(trifluorometil)cinámico predominantly trans ≥98%
Ácido 3-(trifluorometil)cinámico
Purity: 98+%
CAS No.: 779-89-5
Molecular Formula: C10H7F3O2
Formula Weight: 216.16
Odour: Odourless
Melting Point: 132-136°
Beilstein Reference: 1963372
MDL No.: MFCD00004393
Formula:
C₁₀H₇F₃O₂ MW: 216,16 g/mol Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 132…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004393 Núm. CAS: 779-89-5 EINECS: 212-301-6 |