trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L02771.03 L02771.06
L02771.03EA 44.2 EUR
L02771.03 L02771.06
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98%
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 16642-92-5 Molecular Formula: C10H7F3O2 Formula Weight: 216.16 Odour: Odourless Melting Point: 230-234° Beilstein Reference: 2452800 MDL No.: MFCD00002696
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
Pto. de fusión: 230…234 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002696
Núm. CAS: 16642-92-5