trans-3-Bromocinnamic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16035.06
A16035.14
A16035.22
A16035.06EA
63.3
EUR
A16035.06
A16035.14
A16035.22
trans-3-Bromocinnamic acid ≥98%
trans-3-Bromocinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 14473-91-7
Molecular Formula: C9H7BrO2
Formula Weight: 227.06
Odour: Odourless
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2084230
MDL No.: MFCD00004382
Formula:
C₉H₇BrO₂ Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 178…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004382 Núm. CAS: 14473-91-7 EINECS: 251-267-7 |