Ácido 4-bromocinámico predominantly trans ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(4-Bromophenyl)acrylic acid
A11503.06
A11503.14
A11503.22
A11503.06EA
38.2
EUR
A11503.06
A11503.14
A11503.22
Ácido 4-bromocinámico predominantly trans ≥98%
Ácido 4-bromocinámico
Purity: 98+%
CAS No.: 1200-07-3
Molecular Formula: C9H7BrO2
Formula Weight: 227.06
Odour: Odourless
Melting Point: 260-264°
Beilstein Reference: 3538823
MDL No.: MFCD00004394
Formula:
C₉H₇BrO₂ MW: 227,06 g/mol Pto. de fusión: 260…264 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004394 Núm. CAS: 1200-07-3 EINECS: 214-850-7 |