Ácido 3,4-diclorocinámico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25308.06
B25308.14
B25308.06EA
36
EUR
B25308.06
B25308.14
Ácido 3,4-diclorocinámico ≥97%
Ácido 3,4-diclorocinámico
Purity: 97%
CAS No.: 1202-39-7
Molecular Formula: C9H6Cl2O2
Formula Weight: 217.05
Melting Point: 218-220°
Beilstein Reference: 1872129
Formula:
C₉H₆Cl₂O₂ Pto. de fusión: 218…220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004385 Núm. CAS: 1202-39-7 EINECS: 214-866-4 |