Ácido 3-clorocinámico predominantly trans ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13416.09
A13416.18
A13416.30
A13416.09EA
32.8
EUR
A13416.09
A13416.18
A13416.30
Ácido 3-clorocinámico predominantly trans ≥98%
Ácido 3-clorocinámico
Purity: 98+%
CAS No.: 1866-38-2
Molecular Formula: C9H7ClO2
Formula Weight: 182.61
Melting Point: 161-164°
Beilstein Reference: 2207378
Formula:
C₉H₇ClO₂ Pto. de fusión: 161…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004384 Núm. CAS: 1866-38-2 EINECS: 217-478-3 |