Ácido 4-clorocinámico predominantly trans 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Chlorophenyl)acrylic acid
108940250 108941000
ACRO108940250EA 73.2 EUR
ACRO108940250 ACRO108941000
Ácido 4-clorocinámico predominantly trans 99%
Ácido 4-clorocinámico
Formula: C₉H₇ClO₂
MW: 182,61 g/mol
Pto. Ebullición: 311 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 246…250 °C
Número MDL: MFCD00004396
Núm. CAS: 1615-02-7
EINECS: 216-564-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 246 to 250 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.02 % 2-Butanone
Titrable acid ≤0.0005 meq/g