Ácido 4-clorocinámico predominantly trans 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(4-Chlorophenyl)acrylic acid
A15304.14
A15304.22
A15304.14EA
73
EUR
A15304.14
A15304.22
Ácido 4-clorocinámico predominantly trans 99%
Ácido 4-clorocinámico
Purity: 99%
CAS No.: 1615-02-7
Molecular Formula: C9H7ClO2
Formula Weight: 182.61
Melting Point: 248-253°
Beilstein Reference: 1365308
Formula:
C₉H₇ClO₂ MW: 182,61 g/mol Pto. Ebullición: 311 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 248…253 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004396 Núm. CAS: 1615-02-7 EINECS: 216-564-8 |