Ácido 4-cloro-3-nitrocinámico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoic acid, 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)acrylic acid
A14954.06
A14954.22
A14954.06EA
26.5
EUR
A14954.06
A14954.22
Ácido 4-cloro-3-nitrocinámico ≥98%
Ácido 4-cloro-3-nitrocinámico
Purity: 98%
CAS No.: 20797-48-2
Molecular Formula: C9H6ClNO4
Formula Weight: 227.61
Melting Point: 186-188°
MDL No.: MFCD00063311
Formula:
C₉H₆ClNO₄ MW: 227,601 g/mol Pto. de fusión: 186…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063311 Núm. CAS: 20797-48-2 |